Learn More
Sulphuric Acid 0.25 M (0.5 N) Analytical Volumetric Solution (AVL), Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 11503022 Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
:
5 L
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11503022
Marca: Reagecon SU20255
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Fully factorized, high purity, stable, certified product, developed and tested for acid/base titrations.
  • Titrant, Standard Titrant, Standard Solution, Standardized Solution, Reference Standard, Reference Material
  • Accurate, stable, reproducible and fully factorized.
  • Titrations performed with this product, exhibit defined stoichiometry, are quantitative, establish an equilibrium that is definitive and fast and provide unambiguous results.
  • Stability is proven (either opened or unopened) for the shelf life of this product.
  • Certified by Reagecon’s ISO 17025 Accredited Test Method (INAB Ref: 264T)
  • Certified to a specification of ± 0.1%.
  • Product is a reagent of known concentration, that is dispensed from a burette or other dispensing apparatus to a sample (analyte), until a reaction between the two liquids is judged to be complete.
  • May be used for manual titrations, or automatic titrations, to determine the end points by detection of any of several properties.
  • Acid/base titrations, also called neutralization titrations, are used to determine either the amount of acid/base in a sample or the substance that can be converted to an acid/base.
Especificaciones
Concentration 0.25 M (0.5 N)
Packaging HDPE Container
Quantity 5 L
Physical Form Liquid
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado