Learn More
Sulfuric Acid, 0.005M, Chem-Lab
Product Code. 11963283
Click to view available options
Quantity:
5 L
25 L
Unit Size:
25 L
5 L
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Product Code. 11963283
Brand: Chem-Lab CL05.2609.5000
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
For laboratory use, Titrations and TMAR Sulfates determination, ASTM D-3228
Chemical Identifiers
CAS 7664-93-9
Molecular Formula H2O4S
Molecular Weight (g/mol) 98.07
MDL Number MFCD00064589
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC Name sulfuric acid
SMILES OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Concentration 0.491g H2SO4 / 1L H2O
Density 1.00g/mL
Packaging PE
Normality 0.01N (±0.00002 at 20°C)
Quantity 5 L
Formula Weight 98.08g/mol
Chemical Name or Material Sulfuric acid
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado