Learn More
Sulfadoxine, MedChemExpress
Beskrivelse
Sulfadoxine(Sulphadoxine) is a long acting sulfonamide that is used, usually in combination with other drugs, for respiratory, urinary tract and malarial infections. Sulfadoxine inhibits HIV replication in peripheral blood mononuclear cells.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Sulfadoxine |
| Physical Form | Solid |
| CAS | 2447-57-6 |
| Color | White |
| Quantity | 5 g |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C12H14N4O4S |
| For Use With (Application) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | Sulphadoxine |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 100 mg/mL (322.24 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?