Learn More
Sulbactam, TRC
Product Code. 30134988
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mg
1 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30134988 25 g 25g
30137138 1 g 1g
30007031 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30134988 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCS68897025G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 68373-14-8
Molecular Formula C8 H11 N O5 S
Molecular Weight (g/mol) 233.24
Synonym Sulbactam, (2S,5R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 4,4-Dioxide, (2S-cis)-3,3-Dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 4,4-Dioxide, Betamaze, CP 45899, Penicillanic acid 1,1-dioxide, Penicillanic acid S,S-dioxide, Penicillanic acid dioxide, Penicillanic acid sulfone
IUPAC Name (2S,5R)-3,3-dimethyl-4,4,7-trioxo-4λ^{6}-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
SMILES CC1(C)[C@@H](N2[C@@H](CC2=O)S1(=O)=O)C(=O)O
Specifications
Quantity 25 g
InChI Formula InChI=1S/C8H11NO5S/c1-8(2)6(7(11)12)9-4(10)3-5(9)15(8,13)14/h5-6H,3H2,1-2H3,(H,11,12)/t5-,6+/m1/s1
Formula Weight 233.0358
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Sulbactam
Grade HPLC
Product Title
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.