Learn More
Sudan Orange G, MP Biomedicals™
Product Code. 11495111 Shop All MP Biomedicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
25 g
missing translation for 'unitSize'
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11495111
missing translation for 'mfr': MP Biomedicals 0215670425
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
C.I. 11920, (Solvent Orange 1; 4-[Phenylazo]-resorcinol), Dye content: Approx. 95%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 2051-85-6
Molecular Formula C12H10N2O2
MDL Number MFCD00002275
InChI Key PULNESMFDLBKAZ-SDNWHVSQSA-N
SMILES OC1=CC(=O)C=C\C1=N/NC1=CC=CC=C1
IUPAC Name (4E)-3-hydroxy-4-(2-phenylhydrazin-1-ylidene)cyclohexa-2,5-dien-1-one
Molecular Weight (g/mol) 214.22
PubChem CID 5921655
Formula Weight 214.2
Quantity 25 g
Physical Form Solid
Chemical Name or Material Sudan Orange G
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis