Learn More
Suction Syphon Pump with Polyethylene Suction Tube
Description
A selection of polyethylene pumps. They can be used either as a pump or in syphoning mode. For safely dispensing liquids from containers ranging from 5L up to 205L drums
Specifications
Specifications
| Quantity | 1 Each |
| Type | Suction Syphon Pump |
| For Use With (Application) | For safely dispensing liquids from containers ranging from 25L drums |
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?