Learn More
Erlab Suction Protection Grill
To avoid any object suctions and therefore to offer the best work comfort, ERLAB offers this suction protection grill as standard equipment.
Marca: Erlab NORT000385
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Grill placed at the entrance of the extraction duct to avoid suction of rags, wipes or any light material by the fan.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido