Specifications
| CAS | 108-30-5 |
| Color | White |
| Density | 1.572g/cm3 |
| Quantity | 1 kg |
| Physical Form | Solid |
| Assay Percent Range | >99% |
| Molecular Formula | C4H4O3 |
| MDL Number | MFCD00005525 |
| Synonym | succinic anhydride, dihydrofuran-2,5-dione, succinic acid anhydride, succinyl oxide, 2,5-diketotetrahydrofuran, dihydro-2,5-furandione, butanedioic anhydride, 2,5-furandione, dihydro, succinyl anhydride, rikacid sa |
| InChI Key | RINCXYDBBGOEEQ-UHFFFAOYSA-N |
| Show More |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?