Learn More
Succinic acid, MedChemExpress
Product Code. 16459076
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
16459076 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16459076 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0420
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress Succinic acid is a potent and orally active anxiolytic agent. Succinic acid is an intermediate product of the tricarboxylic acid cycle. Succinic acid can be used as a precursor of many industrially important chemicals in food, chemical and pharmaceutical industries.
Succinic acid is a potent and orally active anxiolytic agent. Succinic acid is an intermediate product of the tricarboxylic acid cycle. Succinic acid can be used as a precursor of many industrially important chemicals in food, chemical and pharmaceutical industries.
Spécification
Chemical Name or Material Succinic acid
CAS 110-15-6
Color Off-White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C4H6O4
Quantity 100 mg
Synonym Wormwood acid
Solubility Information DMSO : 100 mg/mL (846.81 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 30 mg/mL (254.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CCC(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 118.09
Formula Weight 118.09
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.