Learn More
Cole-Parmer™ Sample Concentrator Needles for Cole-Parmer™ SC-200 Series Sample Concentrator
Click to view available options
Material:
PTFE
Stainless Steel
Size:
76 mm
127 mm
Unit Size:
Pack of 100
Beskrivelse
- Maintain your sample concentrator with the following needles.
Tekniske data
Tekniske data
| Material | PTFE |
| Type | Sample Concentrator Needle |
| Quantity | 100 Pk. |
| Size | 76 mm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion