Läs mer
Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Clear Protective Discs
Beskrivning
- Protection Disc, Translucent/Opaque
Specifikationer
Specifikationer
| Product Type | Protective Discs |
| Color | Clear |
| Quantity | 5 Pk. |
| For Use With (Equipment) | Colony Counter |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?