Learn More
Streptomycin Sulfate, White Powder, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11457630 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
5 g
25 g
50 g
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
50g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
11457630 5 g 5g
11467630 25 g 25g
11477630 50 g 50g
11487630 100 g 100g
11497630 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11457630 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210055605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    261.00 NOK
    247.71 NOK / 5g
    Save 13.29 NOK
    5% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 25-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kemiske identifikatorer
CAS 3810-74-0
Molecular Formula C42H84N14O36S3
Molecular Weight (g/mol) 1457.376
MDL Number MFCD00037023
InChI Key QTENRWWVYAAPBI-FFCQDDOVSA-N
Synonym Streptomycin Sesquisulfate, Streptomycin A
PubChem CID 124080941
IUPAC Name 2-[(1R,2S,3S,4S,5R,6S)-3-(diaminomethylideneamino)-4-[(2R,3S,4S,5S)-3-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(methylamino)oxan-2-yl]oxy-4-formyl-4-hydroxy-5-methyloxolan-2-yl]oxy-2,5,6-trihydroxycyclohexyl]guanidine;2-[(1R,2S,3S,4R,5R,6R)-3-(
SMILES CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O
Tekniske data
Type Streptomycin Sulfate
Physical Form Solid
Color White
Quantity 5 g
Formula Weight 1457.38
Chemical Name or Material Streptomycin Sulfate
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Streptomycin Sulphate
Signalord
  • Warning
Farekategori
  • Acute toxicity Category 4
  • Reproductive toxicity Category 2
Faresætning
  • H302-Harmful if swallowed.
  • H361-Suspected of damaging fertility or the unborn child.
Sikkerhedssætning
  • P102-Keep out of reach of children.
  • P103-Read label before use.
  • P264-Wash thoroughly after handling.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P310-IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER/doctor /
  • P405-Store locked up.
  • P501b-Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Streptomycin Sulfate
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.