Learn More
Descrizione
STRAP Polyclonal antibody specifically detects STRAP in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifica
Specifica
| Antigen | STRAP |
| Applications | ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Janelia Fluor 549 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | MAP activator with WD repeats, MAWDpt-wd, serine/threonine kinase receptor associated protein, serine-threonine kinase receptor-associated protein, UNR-interacting protein, UNRIPPT-WD, WD-40 repeat protein PT-WD |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-350 of human STRAP (NP_009109.3).,, Sequence:, MAMRQTPLTCSGHTRPVVDLAFSGITPYGYFLISACKDGKPMLRQGDTGDWIGTFLGHKGAVWGATLNKDATKAATAAADFTAKVWDAVSGDELMTLAHKHIVKTVDFTQDSNYLLTGGQDKLLRIYDLNKPEAEPKEISGHTSGIKKALWCSEDKQILSADDKTVRLWDHATMTEVKSLNFNMSVSSMEYIPEGEILVITYGRSIAFHSAVSLDPIKSFEAPATINSASLHPEKEFLVAGGEDFKLYKYDYNSGEELESYKGHFGPIHCVRFSPDGELYASGSEDGTLRLWQTVVGKTYGLWKCVLPEEDSGELAKPKIGFPETTEEELEEIASENSDCIFPSAPDVKA |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?