Få mere at vide
Få mere at vide
Gosselin™ Straight Specimen Containers with Blue Cap
Beskrivelse
- Clear and break-resistant polypropylene (PP)
- Available in different sizes and quantities
- Color-coded screw caps
Tekniske data
Tekniske data
| Product Type | Specimen Container |
| Closure Included | Yes |
| Material | Polypropylene |
| Shape | Straight |
| Sterility | Non-sterile |
| Capacity (Metric) | 40 mL |
| Closure Color | Blue |
| Closure Type | Screw Cap |
| Color | Clear |
| Label | No Label |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?