Learn More
Usbeck™ Straight Fine point Nickel Plated Steel Forceps
Product Code. 10583572
Change view
Click to view available options
Length (Metric):
105 mm
115 mm
130 mm
200 mm
missing translation for 'unitSize'
Each
Code produit. Length (Metric) unitSize
10583572 200 mm Each
10228961 105 mm Each
10573382 130 mm Each
10639712 115 mm Each
4 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10583572
missing translation for 'mfr': Usbeck™ 3025
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Achieve fine precision with Nickel Plated Steel Forceps. Usbeck™ Straight Fine point Nickel Plated Steel Forceps are ideal for use in the laboratory or surgical setting.
  • Forceps
  • Nickel-plated steel
  • Straight fine point
Spécification
Material Nickel-plated Steel
Length (Metric) 200 mm
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.