Learn More
Thermo Scientific™ Storage Canes
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Type:
Cryo Cane Coder
Cryo Storage Cane
Design:
Coder
Standard
Stepped
Length (Metric):
29 cm
30 cm
Not Applicable
Förpackningsstorlek
Pack of 100
Pack of 12
Pack of 50
Beskrivning
Store Thermo Scientific™ Nalgene™ or Thermo Scientifc™ Nunc™ cryostorage tubes in Thermo Scientific™ Storage Canes, available in standard or stepped format to accommodate a variety of vial sizes and designs.
- Able to store tubes protected with Thermo Scientific™ CryoFlex™ tubing
- Compatible with color coders that attach to the end of the cane and can be written on for quick identification and inventory management
Specifikationer
Specifikationer
| Design | Standard |
| Material | Aluminum |
| Type | Cryo Storage Cane |
| Quantity | 1/Pk., 50/Cs. |
| Length (English) | 11.31 in. |
| Length (Metric) | 29 cm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering