Description
- Made of polyethylene
- With handle and lid
- Can be wall mounted
Specifications
Specifications
| Color | Yellow |
| Material | Polyethylene |
| Type | Storage Box |
| Length (English) | 7.48 in. |
| Length (Metric) | 190.00 mm |
| Width (English) | 7.48 in. |
| Width (Metric) | 190.00 mm |
| Height (English) | 8.27 in. |
| Height (Metric) | 210.00 mm |
| Depth (English) | 50.39 in. |
| Show More |
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?