Learn More
ratiolab™ Stoppers for Test Tubes
Beskrivning
- Provides very tight seal due to two sealing rings
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (Metric) Outer | 11 to 12 mm |
| Material | Polyethylene |
| Color | Green |
| Packaging | Bag |
| Quantity | 1000 Stoppers/Bag |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?