Learn More
mb2 Stool on Castors - Wood - Mid Lift
Click to view available options
:
Holds 5 Wheels
Description
- Stool with wood seat
- Pneumatic cylinder for height adjustment
- 5-star reinforced nylon base 640 mm dia.
- Hard floor castors 50 mm
Specifications
Specifications
| Product Type | Stool |
| Color | Natural |
| Adjustable (Height) | Yes |
| Adjustable | Height |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Finish | Fireproof |
| Height (Metric) | 646 mm |
| Holds | 5 Wheels |
| Seating Height | 470 to 650 mm |
| Weight (Metric) | 5.98 kg |
| Show More |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido