Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
STING/TMEM173 Monoclonal antibody specifically detects STING/TMEM173 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | STING/TMEM173 |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | STING1/8187R |
| Concentration | 0.2 mg/ml |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL |
| Formulation | 10mM PBS with 0.05% BSA |
| Gene Alias | endoplasmic reticulum IFN stimulator, Endoplasmic reticulum interferon stimulator, ERIS, FLJ38577, hMITA, hSTING, Mediator of IRF3 activation, MITA, mitochondrial mediator of IRF3 activation, MPYS, NET23, N-terminal methionine-proline-tyrosine-serine plasma membrane tetraspanner, SAVI, Stimulator of interferon genes protein, stimulator of interferon protein, sting, STING-beta, TMEM173, transmembrane protein 173 |
| Host Species | Rabbit |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?