Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Cleaning Coupons
BIOPHARMA
Product Code. 17564656 Shop All Sampling Systems Products
Click to view available options
Material:
HDPE
Nylon
PVC
Polypropylene
Polystyrene
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Length (Metric):
50 mm
100 mm
Width (Metric):
50 mm
100 mm
Unit Size:
Pack of 50
Produktkod. 17564656
Brand: Sampling Systems™ 8352PVC50S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
SteriWare™ Cleaning Coupons are essential equipment for checking your cleaning processes. Cleaning coupons are available in a range of different materials and two standard sizes.
  • The SteriWare™ Cleaning coupons are the perfect way to test and validate your cleaning regime.
  • The cleanroom production improves the purity of the final product.
  • Each coupon is 100% inspected and then individually bagged within the cleanroom.
  • Sterile coupons are also available from stock.
  • The coupons are available from stock in the popular sizes, materials and finishes.
  • Supplied with Certificate of Conformity for validation purposes.
  • Popular cleaning coupons include PP, nylon, PS, PVC and HDPE.
  • There are a wide range of other coupons available.
  • Made from high quality virgin material.
  • Individually bagged within the class 10,000 cleanroom.
  • Available with batch specific certificate of conformity.
  • Sterile versions are available with an irradiation certificate.
Specifikationer
Material PVC
Length (Metric) 50 mm
Packaging Type Individually Bagged
Sterility Sterile
Width (Metric) 50 mm
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.