Learn More
Beskrivelse
- Available with or without a transparent cover to help protect samples from contamination
- Ergonomically designed handle with a slightly angled edge
- Scoop stands horizontally and can be laid down without materials trickling out
- Ideal fo ruse with powders, granules, and pastes
- Individually packed for one-way needs
- Sterilized by gamma radiation
- Production, assembling, and packaging according to cleanroom class 7 (10.000)
Tekniske data
Tekniske data
| Capacity (English) | 67.63 oz. |
| Capacity (Metric) | 2000 mL |
| Certifications/Compliance | Complies with EU food rrequirements and FDA regulations |
| Disposable | Single-use |
| Product Type | Disposable Scoop |
| Material | Polystyrene |
| Sterility | Sterile |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?