Learn More
Buerkle™ SteriPlast™/LaboPlast™ Bio Sampling Scoop
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Product Code. p-7221284 Shop All Bürkle Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
50 mL
100 mL
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Unit Size:
Pack of 10
Product Code. 17230624
Brand: Buerkle™ 53791024
Only null left
Add to basket
Add to basket
Can be used to take samples of powders, granulates and pastes. The long handle makes it possible to sample larger containers even with little content or to reach through narrow openings.
  • With the straight bottom of the scoop, the medium can be scooped up directly from the bottom of the container
  • Individually packaged and optionally sterilised
  • Handle length 300 mm
  • For single use
  • Clean room manufactured (clean room class 7)
  • Complies with EU food requirements and FDA regulations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Quantity 10
Sterility Sterile
Autoclavable Not Autoclavable
Capacity (Metric) 50 mL
Color White
Certifications/Compliance Complies with EU food rrequirements and FDA regulations
Disposable Single-use
Product Type Shovel
Length (Metric) Handle 300 mm
Material Bio-PE
Handle Type Long-handled
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.