Få mere at vide
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrene Containers, 60mL to 250mL
GREENER_CHOICE
Produktkode 11369143
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacity (Metric):
60 mL
100 mL
150 mL
250 mL
Closure Material:
Metal
Polyethylene
Label:
No Label
Plain
Printed
No. per Case:
120/Cs.
200/Cs.
300/Cs.
50/Cs.
Förpackningsstorlek
Pack of 120
Pack of 200
Pack of 300
Pack of 50
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 11369143
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 185CM
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Contain samples in Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrene Containers with 60mL to 250mL capacities. Available with either plastic or metal flow seal caps.
Contain samples in Thermo Scientific™ Sterilin™ Polystyrene Containers with 60mL to 250mL capacities. Available with either plastic or metal flow seal caps.
NOT AVAILABLE IN AMERICA
Features:
  • Aseptically manufactured
  • Leak-tested in accordance with BS EN 14254 Annexe D
  • 125AM, 125BM and 125CM product certified 95kPa-compliant ensuring suitability for sample transport
Note:
For in vitro use only.
Ordering Information:
Product is not available in North America.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Product Type Container
Closure Included Yes
Material Polystyrene
Shape Cylindrical
Sterility Non-sterile
Capacity (Metric) 100 mL
Certifications/Compliance Leak-tested in accordance with BS EN ISO 6717
Closure Material Metal
Diameter (Metric) 49.5 mm
Height (Metric) 77 mm
Label Plain
No. per Case 200/Cs.
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.