Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Caps for Glass Tubes
Código de producto. 11369263
Cambiar vista
Click to view available options
Closure Size:
13 mm
16 mm
Liner Material:
PTFE
Rubber
No. per Case:
288
1000
Tamaño de la unidad:
Pack of 1000
Pack of 288
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Closure Size Liner Material No. per Case Tamaño de la unidad
11369263 16 mm Rubber 1000 Pack of 1000
10384011 13 mm PTFE 288 Pack of 288
10394011 16 mm PTFE 288 Pack of 288
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11369263 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 9999915
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4650.00 NOK
    4445.44 NOK / Pack of 1000
    Save 204.56 NOK
    4% Off
In Stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Secure your samples with these autoclavable screw-thread caps for glass tubes.
Secure your samples with these autoclavable screw-thread caps for glass tubes. Thermo Scientific™ Sterilin™ Caps for Glass Tubes are available with choice of rubber or PTFE liner.
NOT AVAILABLE IN AMERICA
  • Phenolic caps to fit screw neck tubes 99449 and 99448
  • Autoclavable at 121°C
  • Choice of rubber of PTFE liner
Ordering Information
  • Available in UK only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Closure Size 16 mm
Liner Material Rubber
Autoclavable Autoclavable
Material Phenolic
No. per Case 1000
Sterility Non-sterile
For Use With (Equipment) Glass Tubes
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.