Learn More
Technical Service Consultants™ Sterile Polystyrene L-shaped Spreader
Descripción
- Ideal for bacterial counts
- General laboratory uses for sample throughput or protect
- Sterilized by gamma irradiation; sterility guaranteed only while bag is sealed
- Shelf life: 36 months from date of manufacture
- Store in dry and ventilated area; protect from light, heat and moisture in tightly closed original container
Especificaciones
Especificaciones
| Description | Soft Plastic |
| Color | Blue |
| Quantity | 1000/Pk. |
| Shape | L-Shape |
| Material | Polystyrene |
| Sterility | Sterile |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?