Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Sterile Components Stoppers
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
- Sterile
- Stopper
Certifications
USP <788>, <85> and <71>; Container Closure Integrity (CCI) certified
Especificaciones
Especificaciones
| Sterility | Sterile |
| No. per Case | 230 |
| Style | OmniFlex 3G Igloo |
| Product Line | Wheaton CompletePAK |
| Closure Size | 13 mm |
| Certifications/Compliance | USP 788, 85, and 71, Container Closure Integrity (CCI) certified |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?