Specifica
| Content And Storage | Please see the StepOne™ to StepOnePlus™ Upgrade User Bulletin (sku 4401093) for upgrade instructions. This kit contains necessary components to support the upgrade from a 48-well StepOne™ Real Time PCR System to a 96-well system. |
| For Use With (Equipment) | StepOne™ |
| Product Line | StepOnePlus |
| Quantity | 1 Upgrade |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?