Få mere at vide
Få mere at vide
Brady™ Steel Large Ball Valve - Shut Off
Beskrivelse
- The single-piece, easy to use design, makes this standard ball valve lockout the ideal tool for securing your quarter-turn ball valves in the OFF position.
- Holes for 7 mm padlock shackles.
- For use on ball valve sizes from 31.75 mm to 76 mm.
Tekniske data
Tekniske data
| Product Type | Large Ball Valve Shutoff |
| Alternate Part Number | BALL VALVE LO - LRG 9/32 in. STEEL |
| Color | Red |
| Material | Steel |
| Certifications/Compliance | OSHA 1910.147 |
| Description | Large Brady Ball Valve Lockout |
| Diameter (English) Shackle | 0.3 in. |
| Diameter (Metric) Shackle | 7.5 mm |
| Dimensions (D x W x H) | 16.51 x 155.45 x 98.04 mm |
| For Use With (Application) | Lockout Tagout |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?