Learn More
Staurosporine, ≥98%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11452131 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 mg
100 μg
500 μg
Pakningsstørrelse:
100µg
1mg
500µg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
11452131 100 μg 100µg
11462131 500 μg 500µg
11472131 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11452131 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219480580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4450.00 NOK
    4235.72 NOK / 100µg
    Save 214.28 NOK
    4% Off
 Restricted Item
In Stock
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kemiske identifikatorer
CAS 62996-74-1
Molecular Formula C28H26N4O3
Molecular Weight (g/mol) 466.541
InChI Key HKSZLNNOFSGOKW-ZYSRIHRCSA-N
Synonym Antibiotic AM-2282
PubChem CID 49831000
SMILES CC12C(C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)NC)OC
Tekniske data
Type Staurosporine
Physical Form Powder
Color White
Quantity 100 μg
Formula Weight 466.5
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material Staurosporine
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.