Learn More
STAT1, p Tyr701 Antibody (1086B), PerCP, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals FAB2894C
4951.25 NOK valid until 2025-12-16
BEST PRICE on Promo! Use promo code "24090" to get your promotional price.
Código de producto. 18645023
  • 6205.00 NOK / 0.10mL
Define Immunology Research on Your Terms With R&D Systems
Use promo code 24090
Ver todas las promociones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
STAT1 Monoclonal antibody specifically detects STAT1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
STAT1
Monoclonal
PerCP
PBS
Rabbit
Protein A or G purified from cell culture supernatant
RUO
Primary
Human
Purified
Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
1086B
Western Blot, Intracellular Staining by Flow Cytometry
DKFZp686B04100, ISGF-3,91kD, signal transducer and activator of transcription 1, 91kDa, signal transducer and activator of transcription-1
Phosphopeptide containing the human STAT1 Y701 site, Accession # NP009330
0.1 mL
Apoptosis, Breast Cancer, Cancer, Myeloid derived Suppressor Cell, Phospho Specific, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators
6772
Store at 4°C in the dark.
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado