Learn More
Starch Soluble ACS, MP Biomedicals™
Shop All MP Biomedicals Products
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
1 kg
Unit Size:
100g
1kg
500g
Spezifikation
Spezifikation
| Color | White |
| Quantity | 500 g |
| Formula Weight | 342.3 |
| Grade | ACS |
| Physical Form | Powder |
| Chemical Name or Material | Starch Soluble |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur