Learn More
Starch, Potato, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Quantity:
1 kg
Packaging:
Plastic powder jar
Unit Size:
1kg
Specifica
Specifica
| Color | White |
| pH | 5 to 7 |
| CAS | 9005-25-8 |
| Physical Form | Powder Solid |
| Molecular Formula | C12H22O11 |
| MDL Number | MFCD00082026,MFCD00132834 |
| Synonym | alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose |
| Quantity | 1 kg |
| InChI Key | GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N |
| SMILES | OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto