Learn More
Macherey-Nagel™ Silica 60 Standard Adsorbent for Column Chromatography
Shop All Macherey-Nagel ProductsBeskrivning
- Pore size ∼ 60 Å
- Pore volume ∼ 0.75 mL/g
- Spec. surface BET ∼ 500 m2/g;
- Highly porous
- Amorphous silicic acid in the form of hard, opalescent particles
- Prepared by precipitation of water glass with sulfuric acid
Specifikationer
Specifikationer
| Particle Size | 0.04 to 0.063 mm |
| Pore Size | ∼60 Å |
| Technique | Column Chromatography |
| Packaging | Plastic Container |
| Quantity | 1 kg |
| Sorbent | Silica |
| Surface Area (Metric) | ∼500 m2/g |
| Type | Standard Silica 60 M Adsorbent |
| For Use With (Application) | Column Chromatography |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?