Learn More
Standard 1505: Ca @ 4000 μg/g; P, Zn, Mo @ 1600 μg/g in 75 cSt Oil
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Calcium∣Molybdenum∣Phosphorus∣Zinc |
| CAS | 7440-70-2, 7439-98-7, 7723-14-0, 7440-66-6 |
| Analyte or Component Names | Calcium∣Molybdenum∣Phosphorus∣Zinc |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Solution Type | Mixture |
| Element | Multi-element |
| Solvent or Matrix | Heavy Mineral Oil |
| Industry Type | Industrial QC |
| Quantity | 400 g |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Molybdenum 1600 μg/g∣Phosphorus 1600 μg/g∣Zinc 1600 μg/g∣Calcium 4000 μg/g |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?