Learn More
Bochem™ Stainless Steel Test Tube Stand
Artikelnummer. p-8006748
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Shape:
Rectangular
Round
Z-shaped
Height (Metric):
85 mm
90 mm
165 mm
Pakningsstørrelse:
Each
Artikelnummer. Shape Height (Metric) unitSize
10604612 Z-shaped 85 mm Each
10316051 Rectangular 90 mm Each
10489002 Round 165 mm Each
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10604612
Brand: Bochem™ 8290
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Transport your test tubes safely with the Bochem™ Stainless Steel Test Tube Stand.
  • Rectangular
  • Height: 90mm
Tekniske data
Holds Tubes (13 mm)
Material Stainless Steel (18/10)
Positions 50
Shape Z-shaped
No. per Pack 1 Each
Quantity 1 Each
Dimensions (L x W) 50 x 165mm
Length (Metric) 50 mm
Diameter (Metric) Opening 13 mm
Product Type Test Tube Rack
Height (Metric) 85 mm
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.