Learn More
HUBER Stainless Steel Test Tube Rack
Product Code. p-8011892
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
No. of Positions:
36
45
46
58
missing translation for 'unitSize'
Each
Code produit. No. of Positions unitSize
10154023 36 Each
10737074 45 Each
10674407 46 Each
10616717 58 Each
4 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10154023
missing translation for 'mfr': HUBER 6037
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
For 112A, 118A, 212B to 225B and K12 to K29
  • Test tube rack made of stainless steel for 112A, 118A, 212B to 225B and K12 to K25
  • Spécification
    For Use With (Equipment) 112 A, 118 A, 212 B to 225 B and K12 to K25
    Material Stainless Steel
    No. of Positions 36
    Nom du produit
    Sélectionnez un problème
    En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.