Learn More
VACUUBRAND™ Stainless Steel T-Pieces With Small KF Flanges
Specifications
Specifications
| Diameter (Metric) Inside | 10/10/10 mm |
| For Use With | Solenoid-operated valves VV and VV C |
| Material | Stainless Steel |
| Quantity | 1 Each |
| Size | 30 x 60 mm |
| Type | T-piece |
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?