Description
Recommended for micro electronics and precision assembly
- Finely crafted stainless steel tweezers
- Feature hand finished points for accuracy and excellent tip hardness
- Anti-glare finish reduces eye strain
- Anti-magnetic, anti-acid and acid resistant
Specifications
Specifications
| Product Type | Tweezers |
| Length (English) | 6 in. |
| Length (Metric) | 15.24 cm |
| Material | Stainless Steel |
| Quantity | Ea. |
| Sterility | Sterile |
| Tip Style | Serrated |
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?