Learn More
- Home
- Products
- Balances and Scales
- Calibration Weights
- Sartorius™ Stainless Steel OIML Class E1 Reference Line Weight With DAkkS Calibration Certificate
Sartorius™ Stainless Steel OIML Class E1 Reference Line Weight With DAkkS Calibration Certificate
Product Code. 10123891 Shop All Sartorius Products
Change view
Click to view available options
Mass:
1 mg
2 mg
5 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
Unit Size:
Each
24 product options available for selection
| Product Code. | Mass | unitSize |
|---|---|---|
| 10123891 | 10 kg | Each |
| 10797612 | 100 g | Each |
| 10248693 | 100 mg | Each |
| 10644102 | 10 g | Each |
| 10360174 | 10 mg | Each |
| 10693932 | 1 g | Each |
| 10644332 | 1 kg | Each |
| 10164411 | 1 mg | Each |
| 10012251 | 200 g | Each |
| 10461992 | 200 mg | Each |
| 10490072 | 20 g | Each |
| 10441422 | 20 mg | Each |
| 10245891 | 20 kg | Each |
| 10798572 | 2 g | Each |
| 10215461 | 2 kg | Each |
| 10499881 | 2 mg | Each |
| 10347731 | 5 kg | Each |
| 10113891 | 5 mg | Each |
| 10585501 | 50 mg | Each |
| 10595121 | 50 kg | Each |
| 10062161 | 500 mg | Each |
| 10104131 | 5 g | Each |
| 10525321 | 500 g | Each |
| 10778382 | 50 g | Each |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
This item is not returnable.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
10123891
Lieferant
Sartorius™
Lieferanten-Nr.
YCW71102
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?