Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Ladles
Product Code. 12977955 Shop All Sampling Systems Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
50 mL
120 mL
150 mL
missing translation for 'unitSize'
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 12977955
missing translation for 'mfr': Sampling Systems™ A324150
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
These ladles are made from hygienic stainless steel and are ideal for sampling liquid products.
  • Satin finish
  • Crevice-free construction so they can be easily cleaned between batches
  • Range of sizes available
Spécification
Capacity (Metric) 150 mL
For Use With (Application) Sampling liquid products
Length (Metric) 350 mm
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis