Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Ladles
Product Code. 12967955 Shop All Sampling Systems Products
Change view
Click to view available options
Capacity (Metric):
50 mL
120 mL
150 mL
Unit Size:
Each
Product Code. Capacity (Metric) unitSize
12967955 120 mL Each
12987955 50 mL Each
12977955 150 mL Each
3 options
Product Code. 12967955
Brand: Sampling Systems™ A324120
Only null left
Add to basket
Add to basket
These ladles are made from hygienic stainless steel and are ideal for sampling liquid products.
  • Satin finish
  • Crevice-free construction so they can be easily cleaned between batches
  • Range of sizes available
Specifica
Product Type Ladle
Material Stainless Steel (AISI 304)
Capacity (Metric) 120 mL
For Use With (Application) Sampling liquid products
Length (Metric) 345 mm
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.