Learn More
Bochem™ Stainless Steel Laboratory Pot
Beskrivelse
Note:
Lid is not included; sold separately.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (Metric) Inner | 160 mm |
| Height (Metric) | 128H |
| Capacity (Metric) | 2.5 L |
| Material | Stainless Steel (18/10) |
| Product Type | Laboratory Pot |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?