Description
- M55 thread
- Diameter 56 mm
Specifications
Specifications
| Product Type | Dosing Tap |
| Color | Gray |
| For Use With (Application) | Safe fine dosing |
| For Use With (Equipment) | stainless steel can |
| Material | Stainless Steel |
| Quantity | 1 |
| Weight (English) | 0.66 lb. |
| Weight (Metric) | 0.3 kg |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?