Learn More
AMSTA Rostfritt Stainless Steel Container with Lid
Código de producto. 11722074
Change view
Click to view available options
Capacity (Metric):
1 L
3 L
5 L
10 L
20 L
25 L
30 L
Includes:
Lid
Lid and 3 Clamps
Tamaño de la unidad:
Each
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacity (Metric) Includes unitSize
11722074 20 L Lid and 3 Clamps Each
15750429 10 L Lid Each
11762074 1 L Lid and 3 Clamps Each
11805650 3 L Lid Each
15760429 5 L Lid Each
11752074 5 L Lid and 3 Clamps Each
11723839 25 L Lid Each
11742074 30 L Lid and 3 Clamps Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11722074 Proveedor AMSTA Rostfritt N.º de proveedor 51608201+5051310X3
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
High-quality stainless steel container, available in various sizes with or without clamps and tap.
  • Quality
  • Invisible weld seams
  • Pharmaceutical grade finish
  • Sustainable production
  • Made in Sweden
Especificaciones
Product Type Can
Capacity (Metric) 20 L
Color Silver
Material Stainless Steel (316L)
Finish Ra 0.2 to 0.3 μm
Includes Lid and 3 Clamps
Height (Metric) 397 mm
Diameter (Metric) Outer 270 mm
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.