Learn More
Beskrivelse
Indeholder
dimForUseWithEquipment,NoofPositions
Kræver
Description,Material,WarrantySpec
- Allows a variety of beakers or erlenmeyer flasks to be placed directly onto the shelf in water bath
- Minimises evaporation
- Maintains temperature stability
Ringed lid, concentric, tall vessels, water bath
Tekniske data
Tekniske data
| Description | Flat concentric ringed lid |
| For Use With (Equipment) | For 8 L Unstirred Baths |
| Holds | 4 x 83 mm |
| Material | Stainless Steel |
| Warranty | 3 Years |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?