Learn More
Descrizione
- OIML Class E1 offers high accuracy with tight tolerances and guaranteed uncertainty 1/3 of the tolerance
- Weight surfaces meet or exceed OIML R 111 and have a highly polished mirror-like finish
- Weights in masses ranging from 1 gram to 20 kilograms are made of Troemner Alloy 8 Stainless Steel which possesses closely controlled density (8.03 g/cm3), extremely low magnetic properties, good stability, and resistance to corrosion
- Weights are supplied in high quality cases to ensure weights are held securely, kept clean, and dust free
- NVLAP Calibration Certificate is accredited to ISO 17025 which is recognizable through ILAC
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance | NVLAP Accredited Certificate |
| Material | Troemner Alloy 8 |
| Mass | 1 g |
| Tolerance | 0.010 mg |
| Includes | Protective Case |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?