Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Buckets with Pouring Spouts
Codice prodotto. 15849651 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Each
Capacity (Metric):
10 L
15 L
Codice prodotto. unitSize Capacity (Metric)
15849651 Each -
15829651 Each 10 L
15839651 Each 15 L
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15849651
Marca: Sampling Systems™ A40420
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
These high quality buckets are made from heavy gauge 316L stainless steel.
  • Fitted with a skirt band to make buckets as stable as possible
  • Crevice-free interior
  • Not graduated
  • Swing handle
  • Lids available as an accessory
Specifica
Product Type Bucket with Pouring Spout
Graduations No
Material Stainless Steel (316L)
Includes Swing Handle, Bottom Skirt
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.