Learn More
Beskrivning
- Can be cleaned and reused
Specifikationer
Specifikationer
| Product Type | Beads |
| Diameter (English) Probe | 0.1968 in. |
| Diameter (Metric) Probe | 5.0 mm |
| Material | Stainless Steel |
| For Use With (Application) | Bead Beating |
| For Use With (Equipment) | Bead Genie |
| Model | SI-BS05 |
| Packaging Quantity | 100 Pk. |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?