Learn More
Metro™ Stainless Lab Worktable, Stainless Island Top and 3-Sided Frame
Product Code. 15957131
Click to view available options
Dimensions (L x W x H):
29.75 x 30 x 35 in.
35.75 x 30 x 35 in.
47.75 x 30 x 35 in.
59.75 x 30 x 35 in.
Includes:
3 Sided frame
3 Sided frame, adaptor insert
Product Type:
Mobile Table
Stationary Table
Unit Size:
Each
Product Code. 15957131
Brand: Metro™ LTSM36UIS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Keep lab materials clean and safe. Metro Stainless Lab Worktable features Type 304 stainless steel construction throughout and 3-sided Frame providing corrosion-proof performance and stability you can count on.
  • Easily cleaned smooth surfaces
  • Mobile units can be easily moved to clean behind table area
  • Wide range of accessories and caster options available
Bestellinformation
Casters must be ordered separately.
Spezifikation
Product Type Mobile Table
Dimensions (L x W x H) 35.75 x 30 x 35 in.
For Use With (Application) Ideal for lab
Height (English) 35 in.
Height (Metric) 89 cm
Includes 3 Sided frame, adaptor insert
Length (English) 35.75 in.
Length (Metric) 90.8 cm
Load Bearing Capacity (English) 600 lb.
Load Bearing Capacity (Metric) 273 kg
Width (English) 30 in.
Width (Metric) 76.2 cm
Material Stainless Steel
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt